Learn More
6-Methoxy-2-Naphthylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30481859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481859 250 mg 250 Milligramm
30480297 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM264900250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156641-98-4
Summenformel C11H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.02
Synonym B-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, (6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic Acid
IUPAC-Name (6-Methoxynaphthalen-2-yl)boronsäure
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Formelmasse 202.0801