Learn More
6-Methoxy-2-Naphthalenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10041494 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10041494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS 156641-98-4
Schmelzpunkt >295°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H11BO3
MDL-Nummer MFCD03093087
Menge 5 g
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 2.5%
InChI-Schlüssel GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
IUPAC-Name (6-Methoxynaphthalen-2-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.02
PubChem CID 4641692
Formelmasse 202.04
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.