Learn More
6-Methoxy-2-naphthaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11476816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476816 100 g 100 Gramm
11456816 5 g 5 Gramm
11466816 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23943.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3453-33-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
6-Methoxy-2-naphthaldehyd wird als diagnostisches Reagenz in Tumorstudien mit Beteiligung von Aldehyddehydrogenase-Enzymen verwendet. Darüber hinaus Verwendung in organischen Synthesereaktionen, die fluoreszierende Substrate für Hemmungstudien im Zusammenhang mit Hypertonie und vaskulären Entzündungen bilden. Verwendung auch als Zwischenprodukt von Nabumeton.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
6-Methoxy-2-Naphthaldehyd wird als diagnostisches Reagenz in Tumorstudien mit Enzymen der Aldehyddehydrogenase verwendet. Darüber hinaus Verwendung in organischen Synthesereaktionen, die fluoreszierende Substrate für Hemmungstudien im Zusammenhang mit Hypertonie und vaskulären Entzündungen bilden. Verwendung auch als Zwischenprodukt von Nabumeton.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3453-33-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00081152
InChI-Schlüssel VZBLASFLFFMMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaldehyde, 6-methoxy-2-naphthalaldehyde, unii-9244l5l5zy, 6-methoxy-naphthalene-2-carbaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 6-methoxy, pubchem13704, acmc-1ah4r, 6-methoxy-2-napthaldehyde, dsstox_cid_31510, dsstox_rid_97395
PubChem CID 76991
IUPAC-Name 6-Methoxynaphthalin-2-Carbaldehyd
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 100 g
Beilstein 1945989
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke