Learn More
6-Methoxy-2-methylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495816 1 g 1 Gramm
11405826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22199.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1078-28-0 | C11H11NO | 173.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-28-0
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.215
MDL-Nummer MFCD00006761
InChI-Schlüssel NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
PubChem CID 70648
IUPAC-Name 6-Methoxy-2-Methylchinolin
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Dichte 0.973
Flammpunkt 47°C (117°F)
Menge 1 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%