Learn More
6-Methoxy-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30480492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480492 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2686905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1-tetralone
CAS 1078-19-9
Summenformel C11H12O2
Menge 5 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Formelmasse 176.0837