Learn More
6-Methoxy-1-Indanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362787 5 g 5 Gramm
11352787 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15819.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13623-25-1 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13623-25-1
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00021232
InChI-Schlüssel UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
IUPAC-Name 6-Methoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1-indanone
Schmelzpunkt 104°C to 109°C
Menge 5 g
Beilstein 1238602
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%