missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30476114
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476114 50 mg 50 Milligramm
30481983 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26867550MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42923-77-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyisoquinoline, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
IUPAC-Name 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES COC1=CC=C(CNCC2)C2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
Formelmasse 163.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.