Learn More
6-Mercaptopurin-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2 |
| Formelmasse | 170.0262 |
| Reinheit (%) | >95% |