Learn More
6-Mercaptopurin Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Mercaptopurine is a widely used antileukemic agent that inhibits de novopurine synthesis through incorporation of thiopurine methyltransferase metabolites into DNA and RNA. It is also an antitumor agent and induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Mercaptopurin ist ein weit verbreitetes Antileukämiemittel, das die Novopurine-Synthese hemmt, indem Thiopurinmethyltransferase-Metaboliten in DNA und RNA integriert werden. Es ist auch ein Antitumormittel und induziert Apoptose.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Lösungen von Alkalihydroxiden, heißem Alkohol und 1N NaOH (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Schmelzpunkt | ∼315°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4012091 |
| Merck Index | 14,5871 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water. |
| Formelmasse | 170.19 (152.17 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 6-Mercaptopurine monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 6-Mercaptopurine monohydrate