Learn More
6-Keto-Testosteron-Cypionat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Keto-testosterone Cypionate |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6-Keto-testosterone Cypionate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C27H38O4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H38O4/c1-26-13-11-18(28)15-22(26)23(29)16-19-20-8-9-24(27(20,2)14-12-21(19)26)31-25(30)10-7-17-5-3-4-6-17/h15,17,19-21,24H,3-14,16H2,1-2H3/t19-,20-,21-,24-,26+,27-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(C(C[C@@]([H])([C@@]3(CC[C@@H]4OC(CCC5CCCC5)=O)[H])[C@]2([H])CC[C@@]34C)=O)=C1 |
| Industry Type | Forensics |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.59 |
| Menge | 2.5 mg |