missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Isocyanatochroman, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3881460
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-Isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromen
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-Isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromen
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Chemischer Name oder Material 6-Isocyanatochroman
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'