Learn More
6-Iod-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10220750 1 g Glasflasche 1 Gramm
10566450 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10220750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432420010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 261953-36-0
Summenformel C7H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 244.03
MDL-Nummer MFCD04114695
InChI-Schlüssel RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
PubChem CID 12991241
IUPAC-Name 6-Iod-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Iodo-1H-indazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke