Learn More
6-(Hydroxymethyl)benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11966791 1 g 1 Gramm
11976791 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441330010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19989-66-3
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
InChI-Schlüssel OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 105.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke