Learn More
6α -Hydroxymedroxyprogesteronacetat, Mikromol
Artikelnummer. 30457617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30457617 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457617 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0532.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6α -Hydroxymedroxyprogesteronacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
CAS 984-46-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H34 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
InChI-Formel InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC-Name [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 402.52
Menge 25 mg
Formelmasse 402,2406 g/mol