Learn More
6-Hydroxyindol, TRC
Artikelnummer. 30404812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404812 1 g -
30402283 2.5 g 2.50 Gramm
30399259 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9539331G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-86-1
Summenformel C8 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 133.1473
Synonym Indol-6-ol (6CI,7CI,8CI), 6-Hydroxyindole
IUPAC-Name 1H-indol-6-ol
SMILES Oc1ccc2cc[nH]c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyindole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
Formelmasse 133.0528