Learn More
6-Hydroxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422358 250 mg 250 Milligramm
15402358 1 g 1 Gramm
15412358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55951.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-86-1
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00152101
InChI-Schlüssel XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
IUPAC-Name 1H-indol-6-ol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%