Learn More
6-Hydroxyflavanon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430198 5 g 5 Gramm
11420198 1 g 1 Gramm
11440198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23755.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4250-77-5
Summenformel C15H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.258
MDL-Nummer MFCD00017485
InChI-Schlüssel XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
PubChem CID 2734580
ChEBI CHEBI:34471
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyflavanone
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 87354
Formelmasse 240.25
Reinheit (%) ≥98%