Learn More
6-Hydroxy-Dopamin-Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30404448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404448 5 mg
30402041 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9417305MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-00-0
Summenformel C8 H11 N O3 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 250.09
Synonym 2,4,5-Trihydroxyphenethylamine Hydrobromide, 5-(2-Aminoethyl)-1,2,4-benzenetriol Hydrobromide, 6-Hydroxydopamine Hydrobromide, Oxidopamine Hydrobromide, Topamine Hydrobromide
IUPAC-Name 5-(2-Aminoethyl)Benzol-1,2,4-Triol; Hydrobromid
SMILES Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy Dopamine Hydrobromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Formelmasse 249.0001
Reinheit (%) >95%