Learn More
6-Hydroxychlorzoxazon-13C6, TRC
Artikelnummer. 30012870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012870 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8251222.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 475295-90-0
Summenformel C13C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.52
Synonym 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone-13C6;
IUPAC-Name 5-Chlor-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-eins-3a,4,5,6,7,7a-13C6
SMILES O[13C]1=[13CH][13C]2=[13C](NC(O2)=O)[13CH]=[13C]1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 191.0081