Learn More
6-Hydroxy-Bromantan, TRC
Artikelnummer. 30004410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004410 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004410 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8300152.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007310-57-7
Summenformel C16H20BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-[(4-bromophenyl)amino]-, 6-[(4-Bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-Hydroxybromantan
SMILES OC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3Nc4ccc(Br)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy Bromantane
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2
Formelmasse 321.0728
Reinheit (%) >95%