Learn More
6-Hydroxy-4-methylcoumarin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044577
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07192.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-31-1
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD00016967
InChI-Schlüssel IRUHWRSITUYICV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75409
IUPAC-Name 6-hydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Menge 1 g
Beilstein 144873
Synonym 6-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 6-hydroxy-4-methyl, 6-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 6-hydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy-4-methyl, chembl12626, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-4-methyl, acmc-1cuho, 4-methyl-6-hydroxycoumarin
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 99%