Learn More
6-Hydroxy-2H-Chromen-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393666
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393666 250 mg 250 Milligramm
11383666 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14742.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134822-76-7
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD01076587
InChI-Schlüssel JSPGOHYLKVWWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxychromene-3-carboxaldehyde, acmc-20alym, 6-hydroxy-2h-3-chromenecarbaldehyde, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-hydroxy
PubChem CID 4770815
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2H-chromen-3-carbaldehyd
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 250 mg
Beilstein 6646155
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%