Learn More
6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494383
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494383 25 g 25 Gramm
11484383 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10960.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6622-92-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6622-92-0
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
MDL-Nummer MFCD00006105
InChI-Schlüssel UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Menge 25 g
Beilstein 114324
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%