Learn More
6-Heptin-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Heptyn-1-ol |
| CAS | 63478-76-2 |
| Summenformel | C7H12O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 7-Hydroxyhept-1-yne |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2 |
| SMILES | OCCCCCC#C |
| IUPAC-Name | Hept-6-yn-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.17 |
| Formelmasse | 112.0888 |