Learn More
6-Heptenenitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307926 1 g 1 Gramm
11317926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13137.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5048-25-9 | C7H11N | 109.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5048-25-9
Summenformel C7H11N
Molekulargewicht (g/mol) 109.17
MDL-Nummer MFCD00151804
InChI-Schlüssel ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptenenitrile, 6-cyano-1-hexene, acmc-20alyq
PubChem CID 4140856
IUPAC-Name Hept-6-ennitril
SMILES C=CCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptenenitrile
Siedepunkt 75°C to 78°C (13 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Strukturformel CH2=CH(CH2)4CN
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1740406
Formelmasse 109.17
Reinheit (%) 97%