Learn More
6-formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495522
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10495522 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10039531 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10103624 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10495522 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04394DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-27-7
Summenformel C8H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD00173824
InChI-Schlüssel UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2799504
IUPAC-Name 6-formyl-2-(methylsulfanyl)pyridine-3-carbonitrile
SMILES CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 97%