Learn More
6-Fluorveratraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294814 1 g Glasflasche 1 Gramm
10204824 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398090010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71924-62-4
Summenformel C9H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
MDL-Nummer MFCD00061108
InChI-Schlüssel IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 603595
IUPAC-Name 2-Fluor-4,5-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroveratraldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H2(F)CHO
Menge 1 g
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoroveratraldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.