Learn More
6-Fluorchroman-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327636 5 g 5 Gramm
11317636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11209.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66892-34-0
Summenformel C9H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.15
MDL-Nummer MFCD00038654
InChI-Schlüssel SWBBIJZMIGAZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorochroman-4-one, 6-fluoro-4-chromanone, 6-fluorochromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluorochromano-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4-oxochroman, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro
PubChem CID 2733262
IUPAC-Name 6-Fluor-2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES FC1=CC=C2OCCC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochroman-4-one
Schmelzpunkt 114°C to 115°C
Menge 5 g
Beilstein 4245390
Formelmasse 166.15
Reinheit (%) 97%