Learn More
6-Fluor-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050643 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050643 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0491.160025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Fluor-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
CAS 84163-13-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride, Risperidone Imp. M (EP), Paliperidone USP Related Compound B, Paliperidone USP RC B, Paliperidone Related Compound B as Hydrochloride, Risperidone Impurity M as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
IUPAC-Name 6-Fluor-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 256.7
Menge 25 mg
Formelmasse 256,0779 g/mol