Learn More
6-Fluor-3-Methyl-2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488305 1 g 1 Gramm
15498305 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-97-8
Summenformel C9H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 206.14
MDL-Nummer MFCD22201035
InChI-Schlüssel CLGGHNMZJHOQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-methyl-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 86277637
IUPAC-Name 6-Fluor-3-methyl-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig