Learn More
6-Ethoxynaphthalin-2-Boronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479647 5 g 5 Gramm
15469647 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52872.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352525-98-5
Summenformel C12H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 216.04
MDL-Nummer MFCD03427009
InChI-Schlüssel INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
PubChem CID 4641693
IUPAC-Name (6-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronsäure
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Ethoxynaphthalene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 240°C to 242°C
Menge 5 g
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) 98%