missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Cyano-7-Nitroquinoxalin-2,3-Dione, TRC

Artikelnummer. 30357245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357245 50 mg 50 Milligramm
30366011 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30357245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98200050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 115066-14-3
Summenformel C9 H4 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.15
IUPAC-Name 7-Nitro-2,3-Dioxo-1,4-Dihydrochinoxalin-6-Carbonitril
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Formelmasse 232.0233
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.