Learn More
6-Cyano-2-Naphthol, TRC
Artikelnummer. 30350380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30350380 1 g
30348893 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9819801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52927-22-7
Summenformel C11 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
IUPAC-Name 6-Hydroxynaphthalin-2-Karbonitrin
SMILES Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Cyano-2-naphthol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Formelmasse 169.0528