Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Trenneinsatz mit Fächern
Artikelnummer. 12603026 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
6
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12603026
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F169620006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindert das Zusammenstoßen von Flaschen während des Transports. Zur Verwendung mit Bel-Art™ SP Scienceware™ Flaschenträger aus HDPE.
  • Zur Verwendung mit HDPE-Flaschenträger (F16963-0000)
  • Aus 0.25 Zoll dickem Polyethylen hoher Dichte
  • Ergibt 6 Fächer
  • Jedes Fach misst 8.5 x 8.5 cm (3.375 x 3.375 Zoll)
Spezifikation
Produkttyp Trenneinsatz mit 6 Fächern
Array 3 x 2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Material HDPE
Positionen 6
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) HDPE-Flaschenträger (F16963-0000)
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 355 x 177.8 x 152.4 mm