Learn More
6-Chlorpyrimidin-4(3H)-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10106812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10106812 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10091004 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106812 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07170DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4765-77-9
Summenformel C4H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.531
InChI-Schlüssel AXFABVAPHSWFMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ol, 4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4 1h-one, 6-chloropyrimidin-4 3h-one, 6-chloro-4-pyrimidinol, 6-chloro-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro, 6-chloro-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine, zlchem 18
PubChem CID 358318
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC=NC1=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-4-pyrimidinol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) 97%