Learn More
6-Chlorpyridazin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228542
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
5096-73-1
C5H3ClN2O2
158.54
MFCD00160464
HHGZQZULOHYEOH-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-chloropyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-3-carboxy-pyridazine, 3-carboxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazine-carboxylic acid, 6-chloropyridazine-3-carboxylic, 6-chloropyridazine-3-carboxylicacid, pubchem17692
6415762
6-chloropyridazine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=NN=C(Cl)C=C1
5096-73-1
C5H3ClN2O2
158.54
MFCD00160464
HHGZQZULOHYEOH-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-chloropyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-3-carboxy-pyridazine, 3-carboxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazine-carboxylic acid, 6-chloropyridazine-3-carboxylic, 6-chloropyridazine-3-carboxylicacid, pubchem17692
6415762
6-chloropyridazine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=NN=C(Cl)C=C1
Chemischer Name oder Material 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver