Learn More
6-Chlorpurinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloropurine, Hydrochloride |
| CAS | 88166-54-5 |
| Summenformel | C5 H3 Cl N4 . Cl H |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-9H-purin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.018 |
| Formelmasse | 189.981 |