Learn More
6-Chlorpurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453514 25 g 25 Gramm
11433514 1 g 1 Gramm
11443514 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11202.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154.557 g/mol
6-Chloropurine is used in the preparation of 9-alkylpurines through alkylation with various substituted alkyl halides in dimethyl sulfoxide. It is also used to prepare 6-succinoaminopurine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chloropurin wird bei der Herstellung von 9 Alkylpurinen durch Alkylierung mit verschiedenen substituierten Alkylhalogeniden in Dimethylsulfoxid verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von 6-Succinoaminpurin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-42-3
Summenformel C5H3ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 154.557
MDL-Nummer MFCD00075825
InChI-Schlüssel ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
IUPAC-Name 6-Chlor-7H-Purin
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 5774
Merck Index 14,2161
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and dimethyl formamide.
Formelmasse 154.56
Reinheit (%) 99%