Learn More
6-(Chlormethyl)-uracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489457 25 g 25 Gramm
11469457 1 g 1 Gramm
11479457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21985.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18592-13-7 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18592-13-7
Summenformel C5H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.56
MDL-Nummer MFCD00010095
InChI-Schlüssel VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 6-chloromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl-uracil, 6-chloromethyl uracil?
PubChem CID 73273
IUPAC-Name 6-(Chlormethyl)-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Chloromethyl)uracil
Schmelzpunkt 256°C to 258°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 160.56
Reinheit (%) 98%