Learn More
6-Chlorindol, TRC
Artikelnummer. 30356375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356375 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36700510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroindole
CAS 17422-33-2
Summenformel C8 H6 Cl N
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMILES Clc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Indol
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
Formelmasse 151.0189