Learn More
6-Chlorhexanoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045549
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11111.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19347-73-0
Summenformel C6H10Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 169.045
MDL-Nummer MFCD00041436
InChI-Schlüssel WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC-Name 6-Chlorhexanoylchlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorohexanoyl chloride
Siedepunkt 90°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1852393
Formelmasse 169.05
Reinheit (%) 95%