Learn More
6-Chlorhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30357207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357207 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3685351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorohexanoic Acid
CAS 4224-62-8
Summenformel C6H11ClO2
Menge 1 g
Synonym 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CCCCCCl
IUPAC-Name 6-Chlorhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.6
Formelmasse 150.0448