Learn More
6-Chlorbenzimidazol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39811-14-8
C8H5ClN2O2
196.59
MFCD06739053
NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
10512110
6-Chlor-1H-Benzimidazol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39811-14-8
C8H5ClN2O2
196.59
MFCD06739053
NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
10512110
6-Chlor-1H-Benzimidazol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Diese Produkte bestehen als zwei Tautomere, da es einen schnellen Austausch des Protons zwischen den beiden heterocyclischen Stickstoffen gibt. Dadurch werden die 5- und 6-Positionen auf dem Ring chemisch äquivalent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 196.59
Reinheit (%) 97%