missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-pyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30136703
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136703 2.5 g 2.50 Gramm
30135241 5 g 5 Gramm
30005856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3809552.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 35139-67-4
Summenformel C4 H5 Cl N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 160.56
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP)
IUPAC-Name 6-chloro-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
Formelmasse 160.0152
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.