missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chlor-Imidazo[2,1-b]Thiazol-5-Sulfonsäureamid, TRC

Artikelnummer. 30363395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363395 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38333550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 112582-89-5
Summenformel C5H4N3O2S2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 237.69
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Formelmasse 236.9433
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.