Learn More
6-Chlor-7-deazapurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339929 5 g 5 Gramm
11329929 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25713.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3680-69-1 | C6H4ClN3 | 153.569 g/mol
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-7-deazapurin wird für die Herstellung von Tofacitinib verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-69-1
Summenformel C6H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 153.569
MDL-Nummer MFCD01686865
InChI-Schlüssel BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 6-chloro-7-deazapurine 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-1h-pyrrol 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 5356682
IUPAC-Name 4-Chlor-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-7-deazapurine
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 153.52
Reinheit (%) 98%