Learn More
(6-Chlor-2-pyridyl)hydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15423647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27249.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5193-03-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5193-03-3
MDL-Nummer MFCD00214724
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
Siedepunkt 117°C to 120°C
Summenformel C5H6ClN3
Menge 250 mg
Synonym 2-chloro-6-hydrazinopyridine, 2-chloro-6-hydrazinylpyridine, 6-chloro-2-pyridyl hydrazine, 6-chloro-2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, 6-chloro-, hydrazone, pubchem12983, acmc-1awi0, 2-hydrazino-6-chloropyridine, 6-chloro-2-hydrazinopyridine, 6-chloro-2-hydrazonopyridine
InChI-Schlüssel HFTSPKIAXHZROA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)NN
IUPAC-Name (6-Chlorpyridin-2-yl)Hydrazin
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
PubChem CID 320004
Formelmasse 143.58
Reinheit (%) 95%