Learn More
6-Chlor-2-Fluor-3-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396819 5 g 5 Gramm
11386819 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26757.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 702640-48-0
Summenformel C7H7ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 159.59
MDL-Nummer MFCD06660187
InChI-Schlüssel QXHIYPYDZBWKFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methyl-6-fluoroaniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-aniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methylphenylamine, 6-chloranyl-2-fluoranyl-3-methyl-aniline, benzenamine, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
PubChem CID 17750755
IUPAC-Name 6-chloro-2-fluoro-3-methylaniline
SMILES CC1=C(F)C(N)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Brechungsindex 1.5495
Menge 5 g
Formelmasse 159.59
Reinheit (%) 97%