Learn More
6-Chlor-2-Fluor-3-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline |
| Brechungsindex | 1.5495 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 159.59 |
| Reinheit (%) | 97% |