Learn More
6-Chlor-2,4-dimethoxypyrimidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in the synthesis of silyl and stannyl pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Silyl- und Stannylpyrimidinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Synthese von Silyl- und Stannylpyrimidinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine |
Schmelzpunkt | 71°C to 73°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 137581 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 174.59 |
Reinheit (%) | ≥98% |